5-Bromo-2,3-difluoroanísol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-1,2-difluoro-3-methoxybenzene
PC8472-100G
APOSPC8472-100GEA
155
EUR
APOSPC8472-100G
5-Bromo-2,3-difluoroanísol 97%
5-Bromo-2,3-difluoroanísol
Formula:
C₇H₅BrF₂O MW: 223,02 g/mol Pto. de fusión: 33…36 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631352 Núm. CAS: 261762-35-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...