Ácido 4-metoxi-3-(trifluorometil)benzoico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC8475-25G
PC8475-5G
PC8475-100G
APOSPC8475-25GEA
52.2
EUR
APOSPC8475-25G
APOSPC8475-5G
APOSPC8475-100G
Ácido 4-metoxi-3-(trifluorometil)benzoico
Ácido 4-metoxi-3-(trifluorometil)benzoico
Formula:
C₉H₇F₃O₃ MW: 220.15 g/mol Pto. de fusión: 169…171 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01091014 Núm. CAS: 213598-09-5 |