2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8482-1G PC8482-5G
APOSPC8482-1GEA 113 EUR
APOSPC8482-1G APOSPC8482-5G
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
Formula: C₇H₅F₂NO
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01764489
Núm. CAS: 19064-16-5