2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC8500-10G PC8500-5G
APOSPC8500-10GEA 477 EUR
APOSPC8500-10G APOSPC8500-5G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
Formula: C₉H₈F₃NOS
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172129
Núm. CAS: 20293-32-7