2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8524-10G PC8524-1G
APOSPC8524-10GEA 270 EUR
APOSPC8524-10G APOSPC8524-1G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Pto. de fusión: 137…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311987
Núm. CAS: 261635-93-2