4-Bromo-3-fluorofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8537-100G PC8537-5G PC8537-25G
APOSPC8537-100GEA 0 EUR
APOSPC8537-100G APOSPC8537-5G APOSPC8537-25G
4-Bromo-3-fluorofenol 97%
4-Bromo-3-fluorofenol
Formula: C₆H₄BrFO
Pto. Ebullición: 96 °C/2,8mmHg
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051907
Núm. CAS: 121219-03-2