Ácido 2-fluoro-5-iodobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8563-25G PC8563-5G PC8563-100G
APOSPC8563-25GEA 40.6 EUR
APOSPC8563-25G APOSPC8563-5G APOSPC8563-100G
Ácido 2-fluoro-5-iodobenzoico
Ácido 2-fluoro-5-iodobenzoico
Formula: C₇H₄FIO₂
Pto. de fusión: 162…168 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094517
Núm. CAS: 124700-41-0