Trifluoro(pentafluoroetoxi)etileno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pentafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC8568-25G PC8568-5G
APOSPC8568-25GEA 395 EUR
APOSPC8568-25G APOSPC8568-5G
Trifluoro(pentafluoroetoxi)etileno
Trifluoro(pentafluoroetoxi)etileno
Formula: C₄F₈O
Pto. Ebullición: 7,4 °C
Densidad: 1,445 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02101232
Núm. CAS: 10493-43-3
UN: 3154
ADR: 2.1,