2-Bromo-5-fluorobenzonitrilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8576-100G PC8576-25G PC8576-5G
APOSPC8576-100GEA 108 EUR
APOSPC8576-100G APOSPC8576-25G APOSPC8576-5G
2-Bromo-5-fluorobenzonitrilo 99%
2-Bromo-5-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrFN
Pto. de fusión: 88…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142875
Núm. CAS: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III