3-Bromo-2-fluorobenzaldehído 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 3-Bromo-2-fluorobenzenecarbaldehyde

PC8581-25G PC8581-5G
APOSPC8581-25GEA 49.3 EUR
APOSPC8581-25G APOSPC8581-5G
3-Bromo-2-fluorobenzaldehído 98%
3-Bromo-2-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Pto. de fusión: 41…46 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027089
Núm. CAS: 149947-15-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR