Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC8584-1G PC8584-5G
APOSPC8584-1GEA 538 EUR
APOSPC8584-1G APOSPC8584-5G
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formula: C₁₃H₉F₄NO₂S
Pto. de fusión: 111…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027134
Núm. CAS: 937602-41-0