2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8586-1G PC8586-250MG
APOSPC8586-1GEA 205 EUR
APOSPC8586-1G APOSPC8586-250MG
2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₃ClFNS
Pto. de fusión: 167…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027133
Núm. CAS: 1170404-43-9