2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8588-10G PC8588-1G PC8588-5G
APOSPC8588-10GEA 894 EUR
APOSPC8588-10G APOSPC8588-1G APOSPC8588-5G
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Formula: C₉H₆FNOS
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02029655
Núm. CAS: 43045-16-5