3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)thiobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8589-10G PC8589-1G PC8589-5G
APOSPC8589-10GEA 715 EUR
APOSPC8589-10G APOSPC8589-1G APOSPC8589-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)thiobenzamide
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)thiobenzamide
Formula: C₈H₅F₄NS
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369414
Núm. CAS: 317319-16-7