2-{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC8591-1G PC8591-5G
APOSPC8591-1GEA 538 EUR
APOSPC8591-1G APOSPC8591-5G
2-{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
2-{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Formula: C₁₂H₇F₄NO₂S
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027135
Núm. CAS: 937602-42-1