Methyl-5-chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate

Proveedor: Apollo Scientific

PC8594-1G PC8594-5G
APOSPC8594-1GEA 176 EUR
APOSPC8594-1G APOSPC8594-5G
Methyl-5-chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Methyl-5-chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₁ClF₃NO₃
MW: 345,71 g/mol
Pto. de fusión: 169…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027141
Núm. CAS: 937602-45-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR