Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC8597-1G PC8597-5G
APOSPC8597-1GEA 538 EUR
APOSPC8597-1G APOSPC8597-5G
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₁F₃INO₃
MW: 437,16 g/mol
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027149
Núm. CAS: 937602-50-1