4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole
PC8601-250MG PC8601-5G PC8601-25G
APOSPC8601-250MGEA 29 EUR
APOSPC8601-250MG APOSPC8601-5G APOSPC8601-25G
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol 97%
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237 g/mol
Pto. Ebullición: 78…79 °C/12mmHg
Densidad: 1,721 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90,6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631385
Núm. CAS: 144584-66-7