2-Bromo-3-fluorophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8606-25G PC8606-5G
APOSPC8606-25GEA 105 EUR
APOSPC8606-25G APOSPC8606-5G
2-Bromo-3-fluorophenol 98%
2-Bromo-3-fluorophenol
Formula: C₆H₄BrFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037220
Núm. CAS: 443-81-2
UN: 3261
ADR: 8,III