4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC8615-1G PC8615-5G
APOSPC8615-1GEA 40.6 EUR
APOSPC8615-1G APOSPC8615-5G
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅F₃O₂S
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027109
Núm. CAS: 826995-55-5