6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8616-1G PC8616-250MG PC8616-5G
APOSPC8616-1GEA 172 EUR
APOSPC8616-1G APOSPC8616-250MG APOSPC8616-5G
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅F₃O₂S
MW: 246,21 g/mol
Pto. de fusión: 198…201 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07371544
Núm. CAS: 142329-22-4