7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC8617-1G PC8617-5G PC8617-10G
APOSPC8617-1GEA 58 EUR
APOSPC8617-1G APOSPC8617-5G APOSPC8617-10G
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅F₃O₂S
MW: 246,21 g/mol
Pto. de fusión: 191…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027110
Núm. CAS: 550998-66-8