5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8618-1G PC8618-5G
APOSPC8618-1GEA 34.8 EUR
APOSPC8618-1G APOSPC8618-5G
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Formula: C₁₁H₇BrF₃NS
MW: 322.15 g/mol
Pto. de fusión: 68…69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04974053
Núm. CAS: 850375-27-8