2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC8620-10G PC8620-1G
APOSPC8620-10GEA 253 EUR
APOSPC8620-10G APOSPC8620-1G
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
Formula: C₁₁H₉F₃N₂O
Pto. de fusión: 125…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689696
Núm. CAS: 566926-08-7