Ethyl-2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl [(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]acetate
PC8623-1G PC8623-250MG PC8623-500MG PC8623-5G
APOSPC8623-1GEA 169 EUR
APOSPC8623-1G APOSPC8623-250MG APOSPC8623-500MG APOSPC8623-5G
Ethyl-2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Ethyl-2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Formula: C₁₀H₁₁ClFNO₂
MW: 231,66 g/mol
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689674
Núm. CAS: 2344-98-1