1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC8638-5G PC8638-10G
APOSPC8638-5GEA 1010 EUR
APOSPC8638-5G APOSPC8638-10G
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(tert-Butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₁F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 115…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04124379
Núm. CAS: 142818-02-8