4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC8639-500MG PC8639-1G
APOSPC8639-500MGEA 0 EUR
APOSPC8639-500MG APOSPC8639-1G
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₈ClFO₂
Pto. de fusión: 270…272 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06201432
Núm. CAS: 844878-86-0