Methyl-4'-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC8642-10G PC8642-1G PC8642-5G
APOSPC8642-10GEA 1690 EUR
APOSPC8642-10G APOSPC8642-1G APOSPC8642-5G
Methyl-4'-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Methyl-4'-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₀ClFO₂
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06801758
Núm. CAS: 886362-12-5