1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8647-10G PC8647-2G
APOSPC8647-10GEA 183 EUR
APOSPC8647-10G APOSPC8647-2G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Formula: C₈H₇F₃N₂S
Pto. de fusión: 142…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041189
Núm. CAS: 1736-72-7