6-Fluoro-m-toluonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8655-1G PC8655-25G PC8655-5G
APOSPC8655-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8655-1G APOSPC8655-25G APOSPC8655-5G
6-Fluoro-m-toluonitrilo 98%
6-Fluoro-m-toluonitrilo
Formula: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Pto. Ebullición: 204 °C
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134542
Núm. CAS: 64113-84-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III