Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Fmoc-m-fluoro-Phe-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid, Fmoc-Phe(3-F)-OH
PC8671-1G
PC8671-5G
APOSPC8671-1GEA
26.1
EUR
APOSPC8671-1G
APOSPC8671-5G
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine
Formula:
C₂₄H₂₀FNO₄ MW: 405.425 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00672328 Núm. CAS: 198560-68-8 |