4-Fluorooxindol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-oxindole, 4-Fluorooxindole
PC8677-1G PC8677-5G PC8677-10G
APOSPC8677-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8677-1G APOSPC8677-5G APOSPC8677-10G
4-Fluorooxindol 97%
4-Fluorooxindol
Formula: C₈H₆FNO
MW: 151,140 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11849992
Núm. CAS: 138343-94-9