Ácido 2-(trifluorometil)nicotínico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Trifluoromethylnicotinic acid
PC8684-1G PC8684-5G
APOSPC8684-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8684-1G APOSPC8684-5G
Ácido 2-(trifluorometil)nicotínico
Ácido 2-(trifluorometil)nicotínico
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Pto. de fusión: 184…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862052
Núm. CAS: 131747-43-8