3-Fluoroisatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8703-1G PC8703-250MG PC8703-5G
APOSPC8703-1GEA 62.5 EUR
APOSPC8703-1G APOSPC8703-250MG APOSPC8703-5G
3-Fluoroisatoic anhydride
3-Fluoroisatoic anhydride
Formula: C₈H₄FNO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06796569
Núm. CAS: 174463-53-7