Potasio (bromometil)trifluoroborato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (Bromomethyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (bromomethyl)trifluoroborate
PC8705-25G PC8705-5G
APOSPC8705-25GEA 98.9 EUR
APOSPC8705-25G APOSPC8705-5G
Potasio (bromometil)trifluoroborato
Potasio (bromometil)trifluoroborato
Formula: CH₂BBrF₃K
MW: 200.83 g/mol
Pto. de fusión: 225…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09265154
Núm. CAS: 888711-44-2