2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8712-5G PC8712-25G PC8712-100G
APOSPC8712-5GEA 46.4 EUR
APOSPC8712-5G APOSPC8712-25G APOSPC8712-100G
2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
2-Chloro-3,5-difluoroaniline
Formula: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,5525 g/mol
Pto. de fusión: 26…28 °C
Densidad: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134427
Núm. CAS: 36556-60-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III