5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8717-1G PC8717-100G
APOSPC8717-1GEA 0 EUR
APOSPC8717-1G APOSPC8717-100G
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene 98%
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene
Formula: C₆H₂BrClF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143420
Núm. CAS: 176673-72-6