4-(Trifluoromethyl)styrene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Trifluoromethyl)-4-vinylbenzene
PC8732-1G PC8732-5G
APOSPC8732-1GEA 30.6 EUR
APOSPC8732-1G APOSPC8732-5G
4-(Trifluoromethyl)styrene 96%
4-(Trifluoromethyl)styrene
Formula: C₉H₇F₃
MW: 172,15 g/mol
Pto. Ebullición: 65…66 °C/40mmHg
Densidad: 1,165 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075539
Núm. CAS: 402-50-6
UN: 1993
ADR: 3,III