Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-fluoro-L-phenylalanine, Fmoc-p-fluoro-Phe-OH, Fmoc-Phe(4-F)-OH, (S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, N-Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
PC8734-1G PC8734-5G
APOSPC8734-1GEA 62.5 EUR
APOSPC8734-1G APOSPC8734-5G
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 97%
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₀FNO₄
MW: 405.425 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191197
Núm. CAS: 169243-86-1