1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Butoxy-2,3-difluorobenzene
PC8738-25G PC8738-500G
APOSPC8738-25GEA 29 EUR
APOSPC8738-25G APOSPC8738-500G
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene 99%
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene
Formula: C₁₀H₁₂F₂O
MW: 186,202 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368738
Núm. CAS: 136239-66-2