Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-fluoro-4-nitrobenzoate
PC8742-10G PC8742-1G
APOSPC8742-10GEA 34.8 EUR
APOSPC8742-10G APOSPC8742-1G
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Methyl-2-fluoro-4-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆FNO₄
Pto. de fusión: 73…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444028
Núm. CAS: 392-09-6