Isotiocianato de 2,4-dibromo-6-fluorofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8745-1G PC8745-25G PC8745-5G
APOSPC8745-1GEA 63.8 EUR
APOSPC8745-1G APOSPC8745-25G APOSPC8745-5G
Isotiocianato de 2,4-dibromo-6-fluorofenilo 97%
Isotiocianato de 2,4-dibromo-6-fluorofenilo
Formula: C₇H₂Br₂FNS
MW: 310.97 g/mol
Pto. de fusión: 50…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 244022-67-1
UN: 3335
ADR: 9 III