Ácido 2-fluoroisobutírico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8763-25G PC8763-5G PC8763-1G
APOSPC8763-25GEA 277 EUR
APOSPC8763-25G APOSPC8763-5G APOSPC8763-1G
Ácido 2-fluoroisobutírico 95%
Ácido 2-fluoroisobutírico
Formula: C₄H₇FO₂
Pto. Ebullición: 57…58 °C/10mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03452788
Núm. CAS: 63812-15-7
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,II