2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
PC8770-1G PC8770-5G
APOSPC8770-1GEA 24.8 EUR
APOSPC8770-1G APOSPC8770-5G
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972927
Núm. CAS: 129676-67-1