1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
PC8776-1G PC8776-5G
APOSPC8776-1GEA 75.4 EUR
APOSPC8776-1G APOSPC8776-5G
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Formula: C₁₅H₂₀FN₃O₄
MW: 325.34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443959
Núm. CAS: 154590-34-8