4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Chloro-3'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde, 4'-Chloro-3'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
PC8780-500MG PC8780-5G
APOSPC8780-500MGEA 223 EUR
APOSPC8780-500MG APOSPC8780-5G
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₈ClFO
MW: 234,66 g/mol
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443962
Núm. CAS: 223575-82-4