4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid 95% + 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8785-5G PC8785-250MG
APOSPC8785-5GEA 415 EUR
APOSPC8785-5G APOSPC8785-250MG
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid 95% + 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid
Formula: C₅H₂F₆O₂
MW: 208.06 g/mol
Pto. Ebullición: 109…110 °C/120mmHg
Pto. de fusión: 26…28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013574
Núm. CAS: 1763-28-6
EINECS: 217-180-3
UN: 3265
ADR: 8 III