3,4,5-Trifluorobencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(3,4,5-Trifluorophenyl)methanamine
PC8792-1G
PC8792-25G
PC8792-100G
APOSPC8792-1GEA
0
EUR
APOSPC8792-1G
APOSPC8792-25G
APOSPC8792-100G
3,4,5-Trifluorobencilamina 98%
3,4,5-Trifluorobencilamina
Formula:
C₇H₆F₃N MW: 161,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236318 Núm. CAS: 235088-69-4 UN: 2735 ADR: 8,II |