5-Cloro-2-fluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8801-25G PC8801-100G
APOSPC8801-25GEA 33.5 EUR
APOSPC8801-25G APOSPC8801-100G
5-Cloro-2-fluorobenzaldehído 98%
5-Cloro-2-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Pto. de fusión: 29…32 °C
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094518
Núm. CAS: 96515-79-6