5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8805-250MG PC8805-5G
APOSPC8805-250MGEA 77 EUR
APOSPC8805-250MG APOSPC8805-5G
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₁₀H₇F₃O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07772122
Núm. CAS: 150969-56-5